Learn More
Tétrafluoroborate de tétra-n-butylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15493137
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15493137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16688.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
As Pharmaceutical Intermediates. Also in catalysis. Reasonably effiicient (1500-2000 plates/m), long-llved open tubular columns were prepared by using the organic molten salt tetra-n-butylammonlum tetrafluoroborate as the stationary phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En tant qu’intermédiaires pharmaceutiques. Également en catalyse. Des colonnes tubulaires ouvertes à long laminé, relativement efficaces (1500-2000 plaques/m), ont été préparées en utilisant le tétrafluoroborate de tétra-n-butylammonlum de sel de fusion organique comme phase stationnaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, le méthanol (0,1 g/ml), l’éthanol (100 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 429-42-5
Formule moléculaire C16H36BF4N
Poids moléculaire (g/mol) 329.27
Numéro MDL MFCD00011634
Clé InChI NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
CID PubChem 67932
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Point de fusion 159°C to 162°C
Odeur Odorless
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NBF4
Quantité 5 g
Beilstein 3577508
Informations sur la solubilité Slightly soluble in Water,methanol( 0.1g/mL),ethanol (100mg/ml).
Poids de la formule 329.27
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate