Learn More
Trifluorométhanesulfonate de tétra-n-butylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484483
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11484483
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11013.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35895-70-6 | C18H36F3NO2 | 355.49 g/mol
Used as a catalyst for the reactions of condensation of alcohols and carboxylic acids, reaction of aromatic compounds with sulfonyl chlorides, cracking of alkanes, alkylation of alkenes, isomerisation of alkanes and trans-alkylation of aromatics, trans-bromination and other Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme catalyseur pour les réactions de condensation des alcools et acides carboxyliques, la réaction de composés aromatiques avec des chlorures de sulfonyle, la fissuration des alcanes, l’alkylation des alcènes, l’isomérisation des alcanes et la transalkylation des aromatiques, la transbromation et autres réactions de Friedel-Crafts.
Solubilité
Miscible avec l’eau. Soluble dans le méthanol (0,1 g/ml).
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35895-70-6
Formule moléculaire C18H36F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 355.49
Numéro MDL MFCD00042585
Clé InChI WTEXQPWIUJQYJQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium triflate, tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, tetrabutylammonium ion triflate, trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, acmc-1aglb, tetrakis but-1-yl ammonium triflate, tetrabutylazanium; trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulphonate
CID PubChem 2733306
Nom IUPAC tetrabutylazanium trifluoroacetate
SMILES [O-]C(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 5 g
Beilstein 4172978
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible in watetr. Soluble in methanol(0.1g/mL).
Poids de la formule 391.54
Pourcentage de pureté 99%