Learn More
Bromure de tétra-n-octylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402757
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11402757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14929.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14866-33-2 | C32H68BrN | 546.807 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le bromure de tétra-n-octylammonium est associé au chlorure de benzéthonium et utilisé comme désinfectant, dans le traitement de surface et comme conservateur dans les hôpitaux et les industries. Il est utilisé comme surfactant impliqué dans la synthèse de nanoparticules de silicium luminescentes bleues afin d’obtenir une granulométrie uniforme. Il est utilisé comme additif cationique dans la préparation des membranes à l’aide des dérivés du cyclam le 1,4,8,11-tétra(n-octyl)-1,4,8,11-tétraazacyclotétradecane comme un ionophore et dans le phtalate de dibutyle comme plastifiants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le dichlorométhane, le chloroforme, l’acétone et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14866-33-2
Formule moléculaire C32H68BrN
Poids moléculaire (g/mol) 546.807
Numéro MDL MFCD00011863
Clé InChI QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
CID PubChem 2734117
Nom IUPAC tétraoctylazane ; Bromure
SMILES CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-octylammonium Bromide
Point de fusion 94°C to 99°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10 g
Beilstein 4169176
Informations sur la solubilité Soluble in water,dichloromethane,chloroform,acetone and methanol.
Poids de la formule 546.81
Pourcentage de pureté ≥98%