Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétra-n-propylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424054
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11424054
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12002.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56211-70-2 | C12H29NO4S | 283.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56211-70-2
Formule moléculaire C12H29NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 283.43
Numéro MDL MFCD00038764
Clé InChI MOXJKKOSZCHGEU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrapropylammonium bisulfate, tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate, tetrapropylammonium hydrogen sulfate, hydrogen sulfate; tetrapropylammonium, tetrapropyl ammonium hydrogen sulphate, acmc-1avly, hydrogen sulfate; tetrapropylazanium, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium hydrogen sulfate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, sulfate
CID PubChem 16218669
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrapropylazanium
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Point de fusion 158°C to 160°C
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NHSO4
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 283.43
Pourcentage de pureté 98%