Learn More
Perruthénate(VII) de tétra-n-propylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440328 0.5 g 0.50g
11430328 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24511.02
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114615-82-6 | C12H35NO4Ru | 358.485 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perruthénate de tétra-n-propylammonium est un oxydant catalytique utilisé en association avec le N-oxyde de N-méthylmorpholine pour l’oxydation des alcools primaires et secondaires en aldéhydes et cétones.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs, de la chaleur, des matières organiques et des poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114615-82-6
Formule moléculaire C12H35NO4Ru
Poids moléculaire (g/mol) 358.485
Numéro MDL MFCD00074914
Clé InChI HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
CID PubChem 127020979
Nom IUPAC Ruthénium ; Tétrapropylazanium ; Hydroxyde ; Trihydrate
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Point de fusion 160°C (decomposition)
Quantité 0.5 g
Sensibilité Hygroscopic
Formule linéaire (CH3(CH2)2)4NRuO4
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 351.43
Pourcentage de pureté 98%