Learn More
Perruthénate(VII) de tétra-n-propylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420328 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24511.88
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114615-82-6 | C12H36NO4Ru | 359.49 g/mol
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetra-n-propylammonium perruthenate a catalytic oxidant used in conjunction with N-methylmorpholine N-oxide for oxidation of primary & secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, reducing agents, heat, organic materials, metal powders, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Point de fusion 160°C (decomposition)
CAS 114615-82-6
Quantité 2.5 g
Sensibilité Hygroscopic
Formule moléculaire C12H36NO4Ru
Formule linéaire (CH3(CH2)2)4NRuO4
Numéro MDL MFCD00074914
Numéro UN UN1479
Synonyme 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
Informations sur la solubilité Insoluble aq. soln..
Clé InChI HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ru].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Nom IUPAC tetrapropylazanium tetrahydrate ruthenium
Poids moléculaire (g/mol) 359.49
CID PubChem 127020979
Poids de la formule 351.43
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetra-n-propylammonium perruthenate (VII)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapropylammoniumperruthenate