Learn More
Pyrophosphate tétrasodique, décahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10685692 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10685692 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10685692 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6120/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pyrophosphate tétra-sodique décahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical, Quantité : 1 kg, emballage : Récipient de poudre en plastique, Point d’ébullition : 93,8°C, CAS : 13472-36-1, blanc, point de fusion : 80°C, formule moléculaire : H20Na4O17P2, Poids moléculaire : 446,05, pH : 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 93.8°C
Point de fusion 80°C
CAS 13472-36-1
Couleur Blanc
pH 10
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire H20Na4O17P2
Numéro MDL 149200
Synonyme sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
Clé InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC tétrasodium ; pyrophosphate ; décahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 446.05
CID PubChem 3084150
Poids de la formule 446.05g/mol
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate