Learn More
Tétraallylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334878 5 g 5g
11324878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043183.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Synthèse des dendrimères
It is used in synthesis of dendrimers and as an intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1112-66-9
Formule moléculaire C12H20Si
Poids moléculaire (g/mol) 192.377
Numéro MDL MFCD00048161
Clé InChI AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraallylsilane, silane, tetra-2-propenyl, tetrakis prop-2-en-1-yl silane, tetrakis prop-2-enyl silane, silane, tetraallyl, tetraallyl silane, zlchem 610, acmc-20ajk5, tetra 2-propenyl silane, silane,tetra-2-propen-1-yl
CID PubChem 565641
Nom IUPAC tétrakis(prop-2-ényl)silane
SMILES C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
Spécification
Point d’ébullition 91°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau Tetraallylsilane
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.485
Densité 0.8314 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.38
Pourcentage de pureté 97%