Learn More
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Code produit 16498538
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498538 10 mg
16482239 1 mg
16441018 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498538 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0590S
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabenazine-d6
CAS 1392826-25-3
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Solide
Formule moléculaire C19H21D6NO3
Couleur Off-White
Synonyme Ro 1-9569-d6
SMILES O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Poids moléculaire (g/mol) 323.46
Quantité 10 mg
Poids de la formule 323.46
Pourcentage de pureté 98.3%
Qualité Research