Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10635122 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635122 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10635122 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0505/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 148°C
CAS 5574-97-0
Couleur Blanc
pH 4 to 5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H38NO4P
Numéro MDL MFCD00064526
Synonyme tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clé InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 339.46
CID PubChem 2735142
Poids de la formule 339.45g/mol
Conditionnement Cuve en verre