Learn More
Hydrate de chlorure de tétrabutylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10704092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10704092 5 g Flacon en verre 5g
10714092 25 g Flacon en verre 25g
15189293 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10704092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432060050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Catalyseur de transfert de phase
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37451-68-6
Formule moléculaire C16H36ClN
Poids moléculaire (g/mol) 277.92
Numéro MDL MFCD00011635
Clé InChI NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
CID PubChem 16212273
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; chlorure ; hydrate
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium chloride hydrate
Point de fusion 37.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 295.94
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.