Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium1, solution M dans THF, contenant ca. 5% d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
100 ml
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11905451 2,5 l 2.50L
10378480 5 ml 5mL
10676402 100 ml 100mL
10686402 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11905451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201950025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium fluoride
Note relative au nom 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water
CAS 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5
Formule moléculaire C16H36FN
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NF
Numéro MDL MFCD00011747
Fieser 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363
Densité 0.8870g/mL
Synonyme tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
Clé InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tetrabutylazanium fluoride
Poids moléculaire (g/mol) 261.47
CID PubChem 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Poids de la formule 261.46
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.887
Quantité 2,5 l
Point d’éclair −17°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.