Learn More
R&D Systems™ Atrazine ELISA Kit (Colorimetric)
Code produit 18614341 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614341 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614341 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur KA1414
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sensibilité du dosage The actual detection limit is based on the setup of experiment protocol, such as extraction procedure and dilution factor.
Gamme de produits Novus
Type de produit ELISA Kit (Colorimetric)
Type d’échantillon Water
À utiliser avec (application) ELISA, Quantification
Quantité 1 kit
Conditions de stockage Store at 4°C.
Synonyme 2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine