Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, Solution dans du méthanol 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium hydroxide |
| Note relative au nom | 1M Solutionin Methanol |
| CAS | 2052-49-5, 67-56-1 |
| Point d’ébullition | 65.0°C |
| Point de fusion | -98.0°C |
| Densité | 0.9100g/mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Indice de réfraction | 1.3775 |
| Gravité spécifique | 0.91 |
| Formule moléculaire | C16H37NO |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.