Description
- Utilisé comme accélérateur de durcissement pour les résines époxy
- Également utilisé dans la préparation du dichlorocarbène à partir du chloroforme
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium Hydroxide |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 50 mL |
| Conditionnement | Verre |
| Densité | 0,99 g/mL à 25 °C (litt.) |
| Qualité | Research |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40% in H2O |