Learn More
Solution titrée d’hydroxyde de tétrabutylammonium 0,4 M dans l’eau, qualité HPLC, composés, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10055680 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055680 100 g Flacon en plastique 100g
10588322 500 g Flacon en plastique 500g
10023643 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10055680 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 420121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.25€
    73.65€ / 100g
    Économisez 13.60€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 0.4M in Water
Concentration 0.37 to 0.43M
Densité 0.85
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NOH
Quantité 100 g
Point d’éclair >110°C
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Forme physique Solution
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC hydroxyde de tétrabutylazanium
Poids de la formule 259.47
Qualité HPLC
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.