Learn More
Perchlorate de tétrabutylammonium, Contient 10 % d’eau à 98 % maximum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13458558 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13458558 500 g Flacon en verre 500g
10761062 25 g Flacon en verre 25g
10568902 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13458558 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420145000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00€
    650.65€ / 500g
    Économisez 124.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation, Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1923-70-2
Formule moléculaire C16H36ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 341.917
Numéro MDL MFCD00038722
Clé InChI KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
CID PubChem 74723
Nom IUPAC Azanium de tétrabutyle ; Perchlorate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium perchlorate
Couleur Blanc
Note relative au nom Contains Max. 10% Water
Point de fusion 210.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition 290°C
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NClO4
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 341.91
Pourcentage de pureté 97.5%