Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
| CAS | 5574-97-0, 7732-18-5 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 100 mL |
| Formule moléculaire | C16H38NO4P |
| Formule linéaire | (CH3(CH2)3)4NH2PO4 |
| Numéro MDL | MFCD00064526 |
| Synonyme | tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion |
| Clé InChI | ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |