Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 0,5 M de concentré dans l’eau de qualité HPLC, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10526412 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10526412 25 mL 25mL
10512204 100 mL 100mL
11935451 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10526412 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 420170250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100.0°C
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Forme physique Solution
Quantité 25 mL
Formule moléculaire C16H38NO4P
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Numéro MDL MFCD00064526
Synonyme tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clé InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène ; tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 339.46
CID PubChem 2735142
Poids de la formule 339.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.48 to 0.52M
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.01
Densité 1.0100g/mL