Learn More
Phosphate de tétrabutylammonium monobasique, 99 %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
| Note relative au nom | 99% |
| Absorbance | (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell), (0.1% aq. soln.) (1 cm quartz cell) at 0nm, 0.05 max. at 214nm, 0.1 max. at 210nm, 0.2 max. at 200nm |
| Point de fusion | 148.0°C to 151.0°C |
| Couleur | Gris à noir |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3(CH2)3)4NH2PO4 |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |