Learn More
Tétrachloroéthylène, certifié AR pour l‘analyse, Fisher Chemical
Code produit. p-7073603 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
Code produit. 10569390
Marque: Fisher Chemical T/0601/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion -22°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 165.83g/mol
Tension de vapeur 18mbar at 20°C
Forme physique Liquide