Learn More
Tétrachloroéthylène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10224210 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
2.50L
25L
5L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10224210
Brand: Fisher Chemical T/0600/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifications
Point de fusion -22°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 165.83g/mol
Tension de vapeur 18mbar at 20°C
Forme physique Liquide