Learn More
Tétrachloroéthylène, Honeywell™
Code produit. 15621550 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
800 kg
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
800kg
Code produit. 15621550
Marque: Honeywell Research Chemicals 162111L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Densité 1.623g/mL at 25°C
Formule linéaire CCl2=CCl2
Quantité 1 L
Numéro UN 1897
Beilstein 1361721
Nom IUPAC tetrachloroethene
Densité de vapeur 5.83 (vs air)
Poids de la formule 165.83g/mol
Tension de vapeur 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%