Learn More
WTW™ Cellule de conductivité standard TetraCon™ 325-10
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
10 m
Unit Size:
1 pièce
Description
Cellule de conductivité/température Tetracon 325, pour usage général
• Cellule Tetracon 325
• Câble 10 m
• Cellule 4 pôles Tetracon 325 usage général
• Usage général en laboratoire et terrain
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K = 0,475cm-1
• Gamme de mesure 1 μS/cm à 2 S/cm (en fonction de l'appareil de mesure)
• Immersion min./max. 40/100mm
• Corps époxy, électrodes carbone
• φ 15 x 120mm
• Les cellules avec câble 6 à 20 m sont
• Cellule 4 pôles Tetracon 325
• Accessoires obligatoires une armature plastique ou métallique
• Cellule conductivité/température 4 canaux Tetracon 325 K = 0,475cm-1, connecteur étanche IP67
• Cellule Tetracon 325
• Câble 10 m
• Cellule 4 pôles Tetracon 325 usage général
• Usage général en laboratoire et terrain
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K = 0,475cm-1
• Gamme de mesure 1 μS/cm à 2 S/cm (en fonction de l'appareil de mesure)
• Immersion min./max. 40/100mm
• Corps époxy, électrodes carbone
• φ 15 x 120mm
• Les cellules avec câble 6 à 20 m sont
• Cellule 4 pôles Tetracon 325
• Accessoires obligatoires une armature plastique ou métallique
• Cellule conductivité/température 4 canaux Tetracon 325 K = 0,475cm-1, connecteur étanche IP67
Specifications
Specifications
| Constante de cellule | 0,475 cm-1 |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures de conductivité à des profondeurs allant jusqu’à 20 m |
| Type | Cellule de conductivité standard |
| Diamètre (métrique) du corps | 15,3 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 10 m |
| Matériau | Époxy, graphite |
| Comprend | 4 électrodes, capteur de température, câble de 10 m de longueur et bouchon étanche |
| Modèle | TetraCon™ 325-10 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction