Learn More
WTW™ Cellules de conductivité à 4 électrodes TetraCon™ 925
GREENER_CHOICE
Code produit. 11715184
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11715184
Marque: WTW™ 301710
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grâce à sa manipulation facile et à sa conception robuste, ces cellules de conductivité d’électrode sont une technologie éprouvée à 2 et 4 électrodes. Le modèle TetraCon™ 925 de la cellule de mesure à quatre électrodes est destiné à la conductivité moyenne et élevée.
  • Cellule de mesure à quatre électrodes en graphite, câble fixe 1,5
  • Cellules de mesure de la conductivité IDS : mesure à partir de l’eau pure jusqu’aux solutions concentrées grâce à la technologie éprouvée à deux et quatre électrodes
  • Manipulation extrêmement simple, conception robuste
  • Vaste domaine d’application : de l’eau pure aux solutions hautement concentrées
  • Le modèle TetraCon™ 925 de la cellule de mesure à quatre électrodes est destiné à la conductivité moyenne et élevée 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 4 électrodes, graphite
Longueur (métrique) du câble 1,5 m
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Diamètre (métrique) du corps 15,3 mm
Longueur (métrique) 120 mm