Learn More
WTW™ Cellule de conductivité à flux continu TetraCon™ DU/T
Click to view available options
Constante de cellule:
0,778 cm-1
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cellule 4 pôles à circulation continue
• Pour mesure en continu au laboratoire, terrain, horticulture
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K=0,8cm-1
• Corps époxy, électrodes carbone
• Longueur 155mm, connexion pour tube φ int. 10mm
• Volume int. 7mL
• Cellule à circulation continue
• Accessoires obligatoires câble vendu au mètre.
• Pour mesure en continu au laboratoire, terrain, horticulture
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K=0,8cm-1
• Corps époxy, électrodes carbone
• Longueur 155mm, connexion pour tube φ int. 10mm
• Volume int. 7mL
• Cellule à circulation continue
• Accessoires obligatoires câble vendu au mètre.
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 0,778 cm-1 |
| Type | Cellule de conductivité à flux traversant |
| Matériau | Époxy, graphite |
| Comprend | 4 électrodes, capteur de température |
| Modèle | TetraCon™ DU/T |