Learn More
Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d9 Acid, CDN
Code produit. 30325351
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30325351
Marque: CDN CDND79810.1G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-D9 Acid
CAS 2415226-90-1
Formule moléculaire C24 D9 H39 O2
Quantité 0.1 g
Synonyme Tetracosanoic-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d9 acid, Tetracosanoic acid-21,21,22,22,23,23,24,24,24-d9
Formule InChI InChI=1 S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC 21,21,22,22,23,23,24,24,24-nonadeuteriotetracosanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 377.692
Poids de la formule 377.422 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity