Learn More
Acide tétracosanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10624912 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624912 1 g Flacon en verre 1g
10549263 250 mg Flacon en verre 250mg
10046253 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10624912 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215640010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 557-59-5 | C24H48O2 | 368.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-59-5
Formule moléculaire C24H48O2
Poids moléculaire (g/mol) 368.63
Numéro MDL MFCD00002810
Clé InChI QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lignoceric acid, unii-rk3vcw5y1l, n-tetracosanoic acid, rk3vcw5y1l, n-tetracosanoate, lignozerinsaeure, tetracosansaeure, carnaubic acid, tetracosoic acid, tetracosanic acid
CID PubChem 11197
ChEBI CHEBI:28866
Nom IUPAC Acide tétracosanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetracosanoic acid
Point de fusion 84.0°C to 86.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 272.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)22CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 02, I, 181
Merck Index 15, 5541
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in hot hydrocarbons and hot ketones
Poids de la formule 368.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins brillants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracosanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.