Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetracyclin Hydrochlorid |
| CAS | 64-75-5 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Formule linéaire | C22H24N2O8 · HCl |
| Beilstein | 3844873 |
| Couleur | Jaune |
| Point de fusion | 220°C to 225°C |
| Synonyme | (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 480.90 g/mol |
| Quantité | 100 mg |