Learn More
Tétradécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11934401
Marque: Thermo Scientific Acros 174130025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-59-4
Clé InChI BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
CID PubChem 12389
ChEBI CHEBI:41253
Nom IUPAC Tétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecane
Point de fusion 5.8°C
Couleur Incolore
Densité 0.7670g/mL
Point d’ébullition 252.0°C to 254.0°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H30
Formule linéaire CH3(CH2)12CH3
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 171
Gravité spécifique 0.767
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 198.39
Poids de la formule 198.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetradecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.