Learn More
Acide tétradécanedioïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496728 25 g 25g
15486728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60254.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 821-38-5 | C14H26O4 | 258.358 g/mol
Tetradecanedioic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide tétradécanedioïque est utilisé comme intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-38-5
Formule moléculaire C14H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.358
Numéro MDL MFCD00002743
Clé InChI HQHCYKULIHKCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,12-dodecanedicarboxylic acid, tetradecane-1,14-dioic acid, 1,14-tetradecanedioic acid, unii-uec3ac47h1, dodecamethylenedicarboxylic acid, tetradecanedicarboxylic acid, uec3ac47h1, 1,12-dodecanedicarboxylicacid, tetradecanedicarboxylate, pubchem18099
CID PubChem 13185
ChEBI CHEBI:76308
Nom IUPAC Acide tétradécanedioïque
SMILES C(CCCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecanedioic acid
Point de fusion 124°C to 127°C
Formule linéaire HOOC(CH2)12COOH
Quantité 25 g
Beilstein 1788202
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 258.35
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetradecanedioic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanedioic acid