Learn More
Acide tétradécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443950 250 g 250g
11459962 500 g 500g
11469962 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443950 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12067.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
It is employed as a flow Agent and emulsifier. Used in artificial orris fragrances. Employed as anionic/nonionic Surfactants in soaps and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme fluidifiant et émulsifiant. Utilisé dans les parfums artificiels d’iris. Utilisé comme surfactants anioniques/non ioniques dans les savons et les détergents.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-63-8
Formule moléculaire C14H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.38
Numéro MDL MFCD00002744
Clé InChI TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
CID PubChem 11005
ChEBI CHEBI:28875
Nom IUPAC Acide tétradécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecanoic acid
Point de fusion 53°C to 56°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 326°C
Point d’éclair 175°C (347°F)
Quantité 250 g
Beilstein 508624
Merck Index 14,6333
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 228.38
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetradecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoic acid