Learn More
Tétradécanonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11418597
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11418597 25 g 25g
11428597 100 g 100g
11438597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11418597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19704.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-63-0
Formule moléculaire C14H27N
Poids moléculaire (g/mol) 209.38
Numéro MDL MFCD00019848
Clé InChI MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
CID PubChem 64678
Nom IUPAC tétradécanitrile
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecanonitrile
Point de fusion ∼19°C
Densité 0.83
Point d’ébullition 226°C to 227°C (100 mmHg)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 25 g
Beilstein 1705598
Poids de la formule 209.38
Pourcentage de pureté 98%