Learn More
Bromure de tétradécyltriméthylammonium, pour HPLC, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10743811 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10743811 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10743811 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0611/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 245°C
CAS 1119-97-7
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Formule moléculaire C17H38BrN
Numéro MDL MFCD00011770
Synonyme cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
Clé InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 336.40
CID PubChem 14250
ChEBI CHEBI:3565
Poids de la formule 336.39g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique