Learn More
Tétraéthoxysilane, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480251 2 kg 2kg
11343768 100 g 100g
11333768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480251 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040251.A3
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-10-4
Formule moléculaire C8H20O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 208.329
Numéro MDL MFCD00009062
Clé InChI BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
CID PubChem 6517
Nom IUPAC silicate de tétraéthyle
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 168°C
Nom chimique ou matériau Tetraethoxysilane
Point de fusion -85°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2 kg
Point d’éclair 46°C (116°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.382
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.934
Formule linéaire (C2H5O)4Si
Numéro UN UN1292
Beilstein 1422225
Merck Index 14,3851
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and 2-propanol.
Poids de la formule 208.33
Pourcentage de pureté 99.9%