Learn More
Orthocarbonate de tétraéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453428 25 g -
11443428 5 g 5g
11463428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17835.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78-09-1 | C9H20O4 | 192.26 g/mol
Tetraethyl Orthocarbonate is used in the synthesis of chemokine receptor-5 inhibitors against HIV-1, benzobisoxazoles and in the preparation of organic semiconductors. It is also employed in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane and in the synthesis of cross linked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’orthocarbonate de tétraéthyle est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs des récepteurs-5 de chimiokine contre le VIH-1, les benzobisoxazoles et dans la préparation de semi-conducteurs organiques. Il est également utilisé dans la synthèse de 2,7-diméthylène-1,4,6,9-tétraoxaspiro[4,4]nonane et dans la synthèse de poly(orthocarbonate)s réticulés utilisés comme absorbants de solvants organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Le contact avec l’eau libère un alcool inflammable. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Conserver sous atmosphère inerte et réfrigérée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-09-1
Formule moléculaire C9H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD00009221
Clé InChI CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethyl orthocarbonate, tetraethoxymethane, triethoxymethoxy ethane, tetraethylorthocarbonate, ethane, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis oxy tetrakis, orthocarbonic acid, tetraethyl ester, tetraethyi orthocarbonate, tetra ethyl orthocarbonate, 1-triethoxymethoxy ethane
CID PubChem 66213
Nom IUPAC Triéthoxyméthoxyéthane
SMILES CCOC(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethyl orthocarbonate
Densité 0.917
Point d’ébullition 158°C to 161°C
Point d’éclair 52°C (125°F)
Indice de réfraction 1.393
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1747401
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté ≥98%