Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10000360 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10000360 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10000360 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0620/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 285°C
CAS 71-91-0
Couleur Blanc crème
pH 6.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire C8H20BrN
Numéro MDL 11825
Synonyme tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
Clé InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Nom IUPAC tetraethylazanium;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 210.159
CID PubChem 6285
Poids de la formule 210.16g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium bromide
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.