Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, pour HPLC, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10744001 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10744001 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10744001 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0621/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 285°C
CAS 71-91-0
Couleur Blanc crème
pH 6.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Formule moléculaire C8H20BrN
Numéro MDL 11825
Synonyme tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
Clé InChI HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Nom IUPAC tetraethylazanium;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 210.159
CID PubChem 6285
Poids de la formule 210.16g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.