Learn More
Perchlorate de tétraéthylammonium, solution aqueuse 0,2 M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3830315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10483755
Marque: Thermo Scientific Acros 379801000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation, Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Densité 1.0016g/mL
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C8H20ClNO4
Numéro MDL MFCD00041977
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.0016
Synonyme tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
Clé InChI WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Nom IUPAC tetraethylazanium perchlorate
Poids moléculaire (g/mol) 229.70
CID PubChem 2734932
Poids de la formule 229.7