Learn More
Tétraéthylène diméthylique d’éthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10439470 1 kg Flacon en verre 1kg
10124000 250 g Flacon en verre 250g
11904741 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10439470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    109.65€ / 1kg
    Économisez 23.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-24-8
Formule moléculaire C10H22O5
Poids moléculaire (g/mol) 222.28
Numéro MDL MFCD00008505
Clé InChI ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
CID PubChem 8925
ChEBI CHEBI:46785
Nom IUPAC 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane
SMILES COCCOCCOCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylene glycol dimethyl ether
Acidité 0.015% max.
Point de fusion -30.0°C
Densité 1.0090g/mL
Point d’ébullition 275.0°C to 276.0°C
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(OCH2CH2)4OCH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 1 kg
Beilstein 01,III,2107
Merck Index 15,9353
Gravité spécifique 1.009
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Viscosité 4.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 222.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.