Learn More
Acide tétrafluoroborique, env. 50 % w/w soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388915 2500 g 2.50kg
11368915 100 g 100g
11378915 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14037.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16872-11-0
L’acide tétrafluoroborique est utilisé en conjonction avec diverses méthodes de nettoyage et de traitement de la surface des substrats. Il est également utilisé comme radiotraceur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide tétrafluoroborique est utilisé en conjonction avec diverses méthodes de nettoyage et de traitement de la surface des substrats. Il est également utilisé comme radiotraceur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16872-11-0
Numéro MDL MFCD00011345
Synonyme fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrafluoroboric acid
Concentration ≈50 % p/p de sol. aqueuse
Point d’ébullition 130°C (décomposition)
Densité 1,4
Odeur Âcre
Quantité 2500 g
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 87.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50 % p/p de sol. aqueuse
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoroboric acid, Boric acid