Learn More
Complexe acide tétrafluoroborique-éther diéthylique, 50-55 % p/p avec HBF4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
Conditionnement:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353427 25 mL 25mL
11363427 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018208.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.53€
    52.65€ / 25mL
    Économisez 9.88€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161.935 g/mol
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether acts as an effective catalyst used for various carbohydrate protection reactions. It is also used as a catalyst in the preparation of 4-fluoropiperidines by reaction between aldehydes and N-tosyl homoallylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67969-82-8
Formule moléculaire C4H11BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 161.935
Numéro MDL MFCD00011345
Clé InChI XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
CID PubChem 11344169
Nom IUPAC éthoxyéthane ; trifluoroborane ; hydrofluorure
SMILES B(F)(F)F.CCOCC.F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Couleur Incolore à orange
Densité 1.19 g/mL
Point d’éclair 36°C (97°F)
Formule linéaire HBF4·(CH3CH2)2O
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2920
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,4149
Informations sur la solubilité Reacts in water;Miscible with dichloromethane.
Poids de la formule 161.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 à 55 % p/p HBF4
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluoroboric acid-diethyl ether