Learn More
Tetrafluoroboric acid, 49.5-50.5%, Honeywell Fluka™
Code produit 15650550 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15650550 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15650550 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 015441L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
49.5-50.5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrafluoroboric Acid
CAS 16872-11-0
Concentration 49.5 to 50.5%
Densité 1.38g/mL at 20°C
Quantité 1 L
Formule moléculaire BF4H
Formule linéaire HBF4
Numéro MDL MFCD00011345
Numéro UN 1775
Synonyme fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Clé InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Nom IUPAC hydron;tetrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 87.812
CID PubChem 28118
ChEBI CHEBI:38902
Poids de la formule 87.81g/mol