Learn More
Solution d’acide tétrafluoroborique, Honeywell Fluka™
Code produit 15661800 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
25g
500g
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15661800 25 g 25g
15671800 500 g 500g
15681800 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661800 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 20793425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
48 wt. % dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16872-11-0
Formule moléculaire BF4H
Poids moléculaire (g/mol) 87.812
Numéro MDL MFCD00011345
Clé InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonyme fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
CID PubChem 28118
ChEBI CHEBI:38902
Nom IUPAC hydron;tetrafluoroborate
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrafluoroboric Acid Solution
Concentration 48wt. % in H2O
Densité 1.4g/mL at 25°C
Tension de vapeur 5mmHg (20°C)
Quantité 25 g
Formule linéaire HBF4
Numéro UN 1775
Poids de la formule 87.81g/mol