Learn More
Tétrahydrofurane-d8, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354448
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 Ea.
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11354448 2 Ea. 2 pièces
11364448 10 de chaque 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11354448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042348.SA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tetrahydrofuran-d_8 is a deuterated THF that is used in various synthesis reactions and also used as a precursor for various polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1693-74-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
Numéro MDL MFCD00044238
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonyme tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
CID PubChem 80290
Nom IUPAC (²H₈)oxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran-d8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0.985g/mL
Point d’éclair −17°C (−1°F)
Conditionnement Ampoules prélimées
Quantité 2 Ea.
Point de fusion -106°C
Point d’ébullition 66°C
Numéro UN UN2056
Poids de la formule 80.16
Pourcentage de pureté 100%