Learn More
Tétrahydrofurane-D8, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10469660 1 ml Flacon en verre 1mL
10712611 5 ml Flacon en verre 5mL
10712801 10 ml Flacon en verre 10mL
16368186 25 ml Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10469660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1693-74-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
Numéro MDL MFCD00044238
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonyme tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
CID PubChem 80290
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran-D8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 0,9800 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,06 % max. (coulométrique)
Quantité 1 ml
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeutériooxolane
Poids de la formule 80.17
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran-D8
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.