Learn More
Tétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,0 %, Honeywell™
Code produit. p-7120868 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
20L
Code produit. 15621590
Marque: Honeywell Research Chemicals 1788101L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, contient 250 ppm de BHT comme stabilisateur, ≥99,0 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Note relative au nom Contains 250 ppm BHT as inhibitor
Couleur Incolore
Densité 0.889g/mL at 25°C
Point d’ébullition 65°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.118
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Température d’allumage 610°F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.407(lit.)
Tension de vapeur 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Poids de la formule 72.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: tetrahydrofuran