Learn More
Tétrahydrofurane, qualité spectrophotométrique, > 99,7 %, ChemSeal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11324777
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
Product Code. 11324777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041819.M1
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion °C to 108°C
Note relative au nom Unstable
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.889
Point d’ébullition 66°C
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Qualité Spectrophotométrique