Learn More
Acrylate de TETRAHYDROFURFURYL, technique. 90 %, stab. avec 500 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308365
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11308365
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10299.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2399-48-6
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.181
Numéro MDL MFCD00014516
Clé InChI YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
CID PubChem 94232
Nom IUPAC Prop-2-énoate d’oxolan-2-ylméthyle
SMILES C=CC(=O)OCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofurfuryl acrylate
Note relative au nom stabilized with 500ppm hydroquinone
Densité 1.03
Point d’ébullition 88°C to 89°C (9 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 50 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 113115
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique