Learn More
Tétrahydropyran-2-méthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10681253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10681253 10 g Flacon en verre 10g
10386970 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10681253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138250100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 100-72-1 | Molecular Formula: C6H12O2 | Molecular Weight: 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-72-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00006624
Clé InChI ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
CID PubChem 7524
Nom IUPAC oxane-2-ylméthanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-2-methanol
Note relative au nom 98%
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 93°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4570 to 1.459
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydropyran-2-methanol
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.